Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Polyéthylèneglycol 400
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Sélectionnez une ou plusieurs options dans n'importe quel champ ou menu déroulant et cliquez sur le OK.
Les résultats se mettront à jour automatiquement.
SearchResultCount:"9"
Trier par:
Marques :  Merck
Description:   Polyéthylèneglycol 400 pour la synthèse
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Polyéthylèneglycol 400 TECHNICAL
Marques :  Alfa Aesar
Description:   Polyéthylèneglycol 400
Référence Produit: (A2203.0500)
Marques :  PanReac AppliChem
Description:   Polyéthylèneglycol 400
UOM:  1 * 500 ml
Référence Produit: (U216-07)
Marques :  Avantor Performance Materials
Description:   Polyéthylèneglycol 400 BAKER
UOM:  1 * 500 ml
Marques :  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Description:   Other residual solvents acc. to ICH-guideline are excluded by the manufacturing process. Residues of metal catalysts or metal reagents acc. to EMEA/CH...
Marques :  Acros Organics
Description:   Polyéthylèneglycol 400
Référence Produit: (USPH1546445)
Marques :  U.S. Pharmacopeia
Description:   Polyéthylèneglycol 400
UOM:  1 * 1 g
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 9
  1  2  Suivant