Imprimer
Blood diluting pipettes, acc. to Malassez-Potain
Fournisseur: Karl Hecht
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HECH40359702EA 15.6 EUR
HECH40359702 HECH40359701
Blood diluting pipettes, acc. to Malassez-Potain
Blood diluting pipettes for red corpuscles (erythrocytes) or white corpuscles (leucocytes).
  • Fused blue graduation “ASSISTENT-PERMANENT”
  • Division at 1, 2, 3, 4 and 5