Imprimer
Acide chlorhydrique 0.01 M, Titripur®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.60238.4000EA 107 EUR
1.60238.4000 1.60238.1000
Acide chlorhydrique 0.01 M, Titripur®, Supelco®
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Poids moléculaire: 36,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Storage Store at +15 °C to +25 °C
Molarity 0,01 M