Imprimer
Fmoc-His(pi-Me)-OH ≥98.0% (par HPLC)
Marques : Novabiochem (Part of Merck)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8.52286.0001EA 662 EUR
8.52286.0001 8.52286.8250
Fmoc-His(pi-Me)-OH ≥98.0% (par HPLC)
Fmoc-His(pi-Me)-OH
Building block for the incorporation of 1-methylhistidine by Fmoc SPPS.
Formule: C₂₂H₂₁N₃O₄
Poids moléculaire: 391,427 g/mol
Numéro MDL: MFCD02259494
Numéro CAS: 252049-16-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Colour (visual) white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual) Powder
Identity (IR) Passes test
Assay (HPLC, area%) ≥98,0%
Solubility (0,5 mmol in 4 ml NMP + 500 µl DIPEA) Clearly soluble
Storage temperature 2 − 8 °C