Imprimer
VWR®, Caisses de transport et de stockage, boîte à usages multiples
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
216-2196EA 44.7 EUR
216-2196
VWR®, Caisses de transport et de stockage, boîte à usages multiples
Boîtes Boîtes de transport
Fabriquées dans un polypropylène vierge transparent de qualité alimentaire. Les boîtes à usages multiples sont des bacs en plastique transparent et solide qui peuvent être utilisés pour conditionner, entreposer et transporter une grande variété de produits, y compris des denrées alimentaires.
  • Les boîtes étant transparentes, leur contenu est facilement visible
  • Surfaces lisses et hygiéniques, faciles à nettoyer
  • De qualité alimentaire, et adaptées au congélateur et au lave-vaisselle
  • Conviennent pour un stockage entre -25 et +95 °C
  • Empilables avec le couvercle fermé, emboîtables sans couvercle quand on ne s'en sert pas
  • Gain de place de 90 % quand elles sont vides
  • Des poignées à clip permettent de fermer le couvercle correctement
Disponibles dans les formats grand, moyen et petit pour répondre à vos exigences. Leurs poignées à clip ergonomiques permettent un maintien confortable et stable pendant l'entreposage et le transport, et leurs couvercles offrent une stabilité d'empilage parfaite.