Imprimer
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid ≥98%
Marques : Enzo Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ALEXALX270102G005EA 75.6 EUR
ALEXALX270102G005
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid ≥98%
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
COX inhibitor. NSAID.
Cyclooxygenase (COX) inhibitor. Widely used non-steroidal anti-inflammatory drug.
Formule: C₁₄H₁₄O₃
Poids moléculaire: 230,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010500
Numéro CAS: 22204-53-1
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/76/45347476.jpg