Imprimer
4-(Diméthylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]benzamide ≥98% (par HPLC)
Marques : Enzo Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ALEXALX270297M001EA 207 EUR
ALEXALX270297M001 ALEXALX270297M005
4-(Diméthylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]benzamide ≥98% (par HPLC)
4-(Diméthylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]benzamide
Potent inhibitor of histone deacetylases (HDACs) (IC50≤1µM).
  • HDAC inhibitor
White crystalline solid.
Soluble in DMSO (1mg/ml)
Formule: C₁₆H₂₅N₃O₃
Poids moléculaire: 307,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD03453554
Numéro CAS: 251456-60-7
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/17/45347517.jpg