(S)-(+)-2-(4-Isobutylphenyl)propionic Acid (par GC)
Marques : Enzo Life SciencesTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Active enantiomer of ibuprofen. Inhibits PGH synthase-1 and PGH synthase-2 with comparable potency, ID50=8.9-14 and 7.2-8.2 µM respectively.
- COX inhibitor
White powder.
Soluble in ethanol.
Formule:
C₁₃H₁₈O₂ Poids moléculaire: 206,29 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00069289 Numéro CAS: 51146-56-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...