Imprimer
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol) ≥98.5% (par GC)
Marques : Enzo Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ALEXBML-EI363-1000EA 135 EUR
ALEXBML-EI363-1000 ALEXBML-EI363-0100
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol) ≥98.5% (par GC)
2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-p-cresol)
A novel inhibitor of Acyl-CoA Cholesterol Acyltransferase (ACAT) produced by Aspergillus fumigatus F93. Also displays antioxidant activity.
Formule: C₂₃H₃₂O₂
Poids moléculaire: 340,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043641
Numéro CAS: 119-47-1