Imprimer
Colonnes HPLC Purospher® RP-18 HC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.51436.0001EA 684 EUR
MERC1.51436.0001
Colonnes HPLC Purospher® RP-18 HC
Purospher® RP-18 HC est une colonne dédiée à la séparation efficace de 19 substances explosives et apparentées. La détermination de ces composés mêmes est très importante ainsi que leurs sous-produits comme le nitrotoluène, le nitrophénol, le nitroaminotoluène ou l'aminotoluène. Purospher® RP-18 HC est aussi appropriée pour la chromatographie de l'acide picrique, l'Hexyl, l'Ethylène Glycol Dinitrate, le Diéthylène Glycol Nitrate.