Imprimer
Votre recherche pour: Mortiers avec pilon
12  résultat(s)
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: En agate
Fournisseur: VWR Collection
Description: En agate.
Fournisseur: Retsch GmbH
Description: Agate. High quality with flawless grinding surface.
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Description: Mortier et tête de pilon en acier inoxydable.
Fournisseur: Kavalier
Description: Mortiers avec pilon, Hauteur: 90 mm
Référence Produit: (NUNC533669)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Mortiers avec pilon, Kit stérile, Nunc™, PE-HD
UOM: 1 * 50 Pce
Référence Produit: (39792.KT)
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Agate. High quality with flawless grinding surface.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (WITG7.405.210)
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Mortar and pestle made of stainless steel.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (39791.KT)
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Agate. High quality with flawless grinding surface.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: LEMKE, GERD
Description: En agate
Fournisseur: LEMKE, GERD
Description: En agate
Référence Produit: (410-0060)
Fournisseur: SMITH SCIENTIFIC LTD
Description: Borosilicate glass
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom