Imprimer
Congélateurs verticaux universels, modèles GX
Fournisseur: Liebherr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
471-1028EA 651 EUR
471-1028 471-0149 LIEBGX823X
Congélateurs verticaux universels, modèles GX
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Il s'agit de congélateurs à usage général avec refroidissement statique - idéal pour le stockage de produits non critiques. Spacieux, à faible consommation énergétique, ces congélateurs verticaux sont très économiques grâce à des systèmes de refroidissement et des compresseurs optimisés. Ils consomment très peu d'électricité et sont très faciles à utiliser. Tous les modèles sont équipés d'un système de récupération d'eau lors du dégivrage. Tous les modèles sont dotés de la technologie SuperFrost qui simplifie la congélation et permet d'économiser de l'énergie, elle réduit rapidement la température à -32 °C.
  • Contrôle électronique de la température
  • Tous les tiroirs peuvent être enlevés afin de maximiser l'espace de rangement
Afin de garantir un fonctionnement optimal des congélateurs, même à des températures ambiantes basses, les appareils sont conçus avec la technologie FrostProtect, qui leur permet d'être particulièrement adaptés à des températures basses allant jusqu'à -15°C.