Imprimer

Glassy carbon, en poudre 20-50 µm Type2

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

41259.30EA 925 EUR
41259.30 41259.09 41259.18
Glassy carbon, en poudre 20-50 µm Type2
Glassy carbon
Formule: C
Poids moléculaire: 12,01 g/mol
Point de fusion: 3652 °C
Densité: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Indice Merck: 13,01818

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR