Glassy carbon, en poudre 2000-3150 µm Type2
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C Poids moléculaire: 12,01 g/mol Point de fusion: 3652 °C Densité: 1,95 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00133992 Numéro CAS: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN: 1325 ADR: 4.1,III Indice Merck: 13,01818 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...