Imprimer
Graphite, plaque 1.27x9.98x9.98 mm (0.05x0.393x.393 in), revêtement pyrolytique
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
40156.KFEA 321 EUR
40156.KF 40156.KJ
Graphite, plaque 1.27x9.98x9.98 mm (0.05x0.393x.393 in), revêtement pyrolytique
Graphite
Formule: C
Poids moléculaire: 12,01 g/mol
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Indice Merck: 12,04560