Imprimer
Graphite (naturel) ≥99.9% (base métaux), en paillettes -10 mesh
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43319.30EA 93.4 EUR
43319.30 43319.18 43319.A1
Graphite (naturel) ≥99.9% (base métaux), en paillettes -10 mesh
Graphite
Formule: C
Poids moléculaire: 12,01 g/mol
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Indice Merck: 12,04560