Imprimer
Silicium ≥99.999% (base métaux), poudre cristalline -100+325 mesh
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
36212.30EA 605 EUR
36212.30 36212.18 36212.09
Silicium ≥99.999% (base métaux), poudre cristalline -100+325 mesh
Silicium
Formule: Si
Poids moléculaire: 28,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085311
Numéro CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III
Indice Merck: 12,08635