Imprimer
Silicium ≥99.999% (base métaux), tiges, Ø 5.08cm (2.0 in)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
39103.DMEA 694 EUR
39103.DM 39103.DH
Silicium ≥99.999% (base métaux), tiges, Ø 5.08cm (2.0 in)
Silicium
Formule: Si
Poids moléculaire: 28,09 g/mol
Point d'ébullition: 2355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1410 °C
Densité: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085311
Numéro CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Indice Merck: 12,08635