Imprimer
Etain ≥99.85% (base métaux), tiges, Ø 6.35 cm (2.5 in)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
12601.36EA 226 EUR
12601.36
Etain ≥99.85% (base métaux), tiges, Ø 6.35 cm (2.5 in)
Etain
Formule: Sn
Poids moléculaire: 118,71 g/mol
Point d'ébullition: 2270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 232 °C
Densité: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Indice Merck: 12,09587