Imprimer
Etain ≥98.8% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
41604.VEEA 145 EUR
41604.VE 41604.CL 41604.VA
Etain ≥98.8% (base métaux), en feuilles, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Etain
Formule: Sn
Poids moléculaire: 118,71 g/mol
Point d'ébullition: 2270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 232 °C
Densité: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Indice Merck: 12,09587