Imprimer
Etain ≥99.995% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43416.14EA 115 EUR
43416.14 43416.22
Etain ≥99.995% (base métaux), cartouche, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Etain
Formule: Sn
Poids moléculaire: 118,71 g/mol
Point d'ébullition: 2270 °C
Point de fusion: 231,9 °C
Densité: 7,310G/CC
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Indice Merck: 12,09587