Imprimer
Cuivre, Supelco®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
ECNRM522B-1EAEA 0 EUR
ECNRM522B-1EA ECNRM522A-1EA
Cuivre, Supelco®
Cuivre
Formule: Cu
Poids moléculaire: 63,55 g/mol
Point d'ébullition: 2595 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1083 °C
Densité: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010965
Numéro CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Indice Merck: 13,02545