Titane ≥99.99% (base métaux), cubes 6.4x6.4x6.4 mm (0.25x0.25x0.25 in)
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
Ti Poids moléculaire: 47,88 g/mol Point d'ébullition: 3262 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1660 °C Densité: 4,51 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011264 Numéro CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Indice Merck: 12,09610 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...