Imprimer
Zirconium ≥99.5% (base métaux sauf Hf), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
41659.KSEA 475 EUR
41659.KS
Zirconium ≥99.5% (base métaux sauf Hf), cible de pulvérisation, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Zirconium
Magnetron sputtering source
Formule: Zr
Poids moléculaire: 91,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9