Imprimer
Zirconium ≥99.9% (base métaux sauf Hf), cartouche (Hf ∼ 3%), Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42559.06EA 70.9 EUR
42559.06 42559.14
Zirconium ≥99.9% (base métaux sauf Hf), cartouche (Hf ∼ 3%), Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Zirconium
Formule: Zr
Poids moléculaire: 91,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011303
Numéro CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9