Imprimer
Tantale ≥99.9% (metals basis), tubing 3.18 mm (0.125 in) OD, 2.26 mm (0.089 in) ID
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
44923.BSEA 333 EUR
44923.BS 44923.BW
Tantale ≥99.9% (metals basis), tubing 3.18 mm (0.125 in) OD, 2.26 mm (0.089 in) ID
Tantale
Formule: Ta
Poids moléculaire: 180,95 g/mol
Point d'ébullition: 5427 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2996 °C
Densité: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011252
Numéro CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Indice Merck: 12,09223