Imprimer
Molybdène, toile métallique 35 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42485.GVEA 1130 EUR
42485.GV 42485.GT 42485.FL
Molybdène, toile métallique 35 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Molybdène
Formule: Mo
Poids moléculaire: 95,94 g/mol
Point d'ébullition: 3617 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2622 °C
Densité: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003465
Numéro CAS: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Indice Merck: 12,06317