Tungstène ≥99.97% (base métaux), cartouche, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
W Poids moléculaire: 183,84 g/mol Point d'ébullition: 5660 °C (1013 hPa) Point de fusion: 3410 °C Densité: 19 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011461 Numéro CAS: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Indice Merck: 12,09945 |