Fer ≥99.995% (base métaux), en feuilles, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
Fe Poids moléculaire: 55,85 g/mol Point d'ébullition: 3000 °C (1013 hPa) Point de fusion: 1535 °C Densité: 7,86 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010999 Numéro CAS: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Indice Merck: 13,05109 |