Imprimer
Fer ≥99.95% (base métaux), tiges, Ø 7.62 mm (0.30 in)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
44918.DQEA 194 EUR
44918.DQ
Fer ≥99.95% (base métaux), tiges, Ø 7.62 mm (0.30 in)
Fer
Formule: Fe
Poids moléculaire: 55,85 g/mol
Point d'ébullition: 3000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1535 °C
Densité: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010999
Numéro CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-086-4
Indice Merck: 13,05109