Imprimer
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), tiges ~ 1.6 mm (1/16"), Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.05743.1000EA 282 EUR
1.05743.1000
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), tiges ~ 1.6 mm (1/16"), Supelco®
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Densité: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03457537
Numéro CAS: 70955-01-0
EINECS: 215-283-8