Imprimer
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å) 1.6 mm, billes, TECHNICAL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
28464.295EA 279 EUR
28464.295
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å) 1.6 mm, billes, TECHNICAL
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Adsorption de molécules dont le diamètre est inférieur à 4 µm
Densité: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD03457537
Numéro CAS: 70955-01-0
EINECS: 215-283-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Test réussi