Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å) 8 --> 12 mesh
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Numéro MDL:
MFCD00131613 Numéro CAS: 69912-79-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Beige to light brown Beads |
Particle size | 8 to 12 mesh |
Bulk density | 690 to 790 g/l |
Residual water | ≤1.5 % (550°C, 2h) |
Water adsorption | ≥21 % (50%rH, 20°C, 24h) |