Imprimer
Nitrobenzène-D5
Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EHERC15557100EA 273 EUR
EHERC15557100
Nitrobenzène-D5
Nitrobenzène-D5
Formule: C₆D₅NO₂
Poids moléculaire: 128,07 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044415
Numéro CAS: 4165-60-0
EINECS: 224-014-3
UN: 1662
ADR: 6.1,II