Imprimer
Tungstènehexacarbonyl
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Hexacarbonyltungstène
MOLE10192874-25GEA 0 EUR
MOLE10192874-25G
Tungstènehexacarbonyl
Tungstènehexacarbonyl
Formule: C₆O₆W
Poids moléculaire: 351,9 g/mol
Point d'ébullition: 451,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169…171 °C
Densité: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011462
Numéro CAS: 14040-11-0
EINECS: 237-880-2
UN: 3466
ADR: 6.1,III