Imprimer
D(+)-Saccharose
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A3935.5000EA 0 EUR
A3935.5000 A3935.1000
D(+)-Saccharose
D(+)-Saccharose
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
Poids moléculaire: 342,3 g/mol
Point de fusion: 169…170 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006626
Numéro CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Indice Merck: 12,09051
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/86/2299586.jpg