Polyéthylèneglycol 1.000
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
PEG 1.000
Formule:
H(OCH₂CH₂)nOH Poids moléculaire: 1000 g/mol Point de fusion: 35…40 °C Point éclair: 270 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081839 Numéro CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Indice Merck: 13,07651 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Waxy solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Hydroxyl value | 107 to 118 mg KOH/g |