Imprimer
Polyéthylèneglycol 1000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): PEG 1.000
8.17009.5000EA 539 EUR
8.17009.5000 MERP8.17009.9999
Polyéthylèneglycol 1000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polyéthylèneglycol 1.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Poids moléculaire: 1000 g/mol
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 33…40 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Indice Merck: 13,07651