Polyéthylèneglycol 10.000 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
H(OCH₂CH₂)nOH Poids moléculaire: 10000 g/mol Point de fusion: 63 °C Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 265 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00081839 Numéro CAS: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 500 g/l (20 °C) |
Melting Point | 58 - 63 °C |
Molar Mass | 9000 g/mol |
Bulk Density | 400 - 500 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 265 °C |
Density | 1.2 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 340 °C |
Viscosity kinematic | 500 - 900 mm2/s (20 °C) |