Imprimer
Polyéthylèneglycol 200
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): PEG 200
B21918.0BEA 77.1 EUR
B21918.0B B21918.30
Polyéthylèneglycol 200
Polyéthylèneglycol 200
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Poids moléculaire: 200 g/mol
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –55…–40 °C
Densité: 1,127
Point éclair: 171 °C (339 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779596
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 203-473-3