Polyéthylèneglycol 3.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALSTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
PEG 3.000
Formule:
H(OCH₂CH₂)nOH Poids moléculaire: 3000 g/mol Point de fusion: 55…58 °C Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |