Imprimer
Polyéthylèneglycol 600, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): PEG 600
MERP8.17004.9999
Polyéthylèneglycol 600, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polyéthylèneglycol 600
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Poids moléculaire: 600 g/mol
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17…22 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 270 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2