Imprimer

Sodium chlorure solution 0,9%, MINIVERSOL®, stérile

Marques : LABORATOIRE AGUETTANT
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


Synonyme(s): Chlorure de sodium

600428
AGUE600428EA 60.1 EUR
AGUE600428
Sodium chlorure solution 0,9%, MINIVERSOL®, stérile
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Poids moléculaire: 58,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR