Imprimer
Polyvinylpyrrolidone (K15), BioChemica
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A2258.1000EA 210 EUR
A2258.1000
Polyvinylpyrrolidone (K15), BioChemica
Polyvinylpyrrolidone
Formule: (C₆H₉NO)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (from N) 12.0 - 12.8 %
pH (5 %; H2O) 3.0 - 5.0
Heavy metals (as Pb) max. 0.001 %
Water (K.F.) max. 5 %
Solubility (10 %; H2O) clear, colorless to yellowish