Imprimer
(±)-Acide 2-phénylbutyrique ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23222.22EA 65.1 EUR
B23222.22
(±)-Acide 2-phénylbutyrique ≥98%
(±)-Acide 2-phénylbutyrique
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Poids moléculaire: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 270…272 °C
Point de fusion: 40…44 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002667
Numéro CAS: 90-27-7
EINECS: 201-982-5