Imprimer
(±)-1-Octène-3-ol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (±)-Oct-1-ène-3-ol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18543.9999
(±)-1-Octène-3-ol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Octène-3-ol
Formule: C₈H₁₆O
Poids moléculaire: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –49 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004589
Numéro CAS: 3391-86-4
EINECS: 222-226-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/98/2343698.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -49 °C
Molar Mass 128.21 g/mol
Boiling Point 173 - 175 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 68 °C
Refractive Index 1.4378 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 8 %(V)
Density 0.83 - 0.85 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 245 °C
Viscosity Kinematic 5.3 mm2/s (23 °C)