Imprimer
Acide chlorhydrique 3.571 mol/l (N/0.28), AVS TITRINORM solution volumétrique
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
5610.9010EA 126 EUR
5610.9010 5610.1000
Acide chlorhydrique 3.571 mol/l (N/0.28), AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Poids moléculaire: 36,46 g/mol
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II