Iode 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse, TitriPUR® solution volumétrique, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
I₂ Poids moléculaire: 253,81 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011355 Numéro CAS: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 ADR: 8,II |