Imprimer
Ammonium-cérium (IV) sulfate 0.1 M Ce(NH4)4(SO4)4 en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. solution volumétrique, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétrakis(sulfate) de tétraammonium et de cériumCérium et ammonium sulfate
37941-1LEA 168 EUR
37941-1L
Ammonium-cérium (IV) sulfate 0.1 M Ce(NH4)4(SO4)4 en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. solution volumétrique, Fluka™
Ammonium-cérium (IV) sulfate
Formule: H₁₆CeN₄O₁₆S₄
Poids moléculaire: 596,52 g/mol
Densité: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148851
Numéro CAS: 7637-03-8
UN: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001