Ammonium-cérium (IV) sulfate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Tétrakis(sulfate) de tétraammonium et de cérium
, Cérium et ammonium sulfate
Formule:
H₁₆CeN₄O₁₆S₄ Poids moléculaire: 596,52 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00148851 Numéro CAS: 7637-03-8 EINECS: 231-567-4 UN: 3264 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0998 - 0.1002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |